Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H35899.03EA 215 EUR
H35899.03 H35899.MD
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505036
Núm. CAS: 1187236-18-5