Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Atención
H35022.03EA 200 EUR
H35022.03
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10 g/mol
Pto. de fusión: 95…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827886
Núm. CAS: 1215504-30-5