Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.989% (REO, rare earth oxide basis), REacton®

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

13226.30EA 871 EUR
13226.30 13226.09 13226.18
Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.989% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerium(III) oxalate hydrate
Formula: C₆Ce₂O₁₂·H₂O
MW: 544,29 (anhy)
Pto. de fusión: Dec.
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150139
Núm. CAS: 15750-47-7
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR