Ethyl vanillate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAV0051-25GEA 78 EUR
TCIAV0051-25G
Ethyl vanillate ≥98.0% (por GC)
Ethyl vanillate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Pto. Ebullición: 293°C
Número MDL: MFCD00017269
Núm. CAS: 617-05-0
EINECS: 210-503-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/89/28997289.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency