1-Mesityl-2-thiourea ≥99%
Peligro
A12083.22EA 273 EUR
A12083.22
1-Mesityl-2-thiourea ≥99%
1-Mesityl-2-thiourea
Formula: C₁₀H₁₄N₂S
MW: 194,30 g/mol
Pto. de fusión: 230…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051488
Núm. CAS: 91059-97-1
ADR: 6.1,III