Cloruro de hidrógeno ∼16% 4 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAH1277-25MLEA
20
EUR
TCIAH1277-25ML
TCIAH1277-500ML
Cloruro de hidrógeno ∼16% 4 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Cloruro de hidrógeno
Formula:
HCl MW: 36,46 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 16.0 to 17.5 w/w% |