Filter plates, 96-well, for lysate clearance, AcroPrep™ Advance
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
AcroPrep™ Advance
518-0031EA 388 EUR
518-0031 518-0030 738-0129 738-0133
Filter plates, 96-well, for lysate clearance, AcroPrep™ Advance
Microplacas Placas de filtro
La gama de placas de filtración AcroPrep™ Advance incluye diversos tipos de membrana y tamaños de poro para proporcionar el mejor rendimiento posible para una amplia variedad de preparaciones de muestras y aplicaciones de cribado de alto rendimiento. Las placas de filtración AcroPrep™ Advance son perfectas para la concentración, purificación y desalación de proteínas y péptidos; aplicaciones con microesferas y resina cromatográfica; fraccionamiento macroscópico y clarificación de lisados; y filtración en general.
  • El prefiltro integrado proporciona una filtración uniforme de muestras con altos niveles de partículas macroscópicas
  • La geometría del pocillo proporciona velocidades de filtración más rápidas y uniformes en toda la placa, con un volumen de retención bajo
  • La geometría de la punta de salida proporciona un flujo directo de la muestra dentro de la placa receptora sin problemas de contaminación cruzada
  • Los materiales biológicamente inertes permiten el aclaramiento de la mayoría de los tipos de lisado sin pérdida de moléculas diana
Entre las aplicaciones se incluyen: eliminación de restos bacterianos antes de la purificación de plásmidos, eliminación de restos bacterianos y celulares antes de la purificación de proteínas y aclaramiento de partículas macroscópicas.