VWR® Mr. Lab, Sillas, ESD line
Proveedor: VWR
VWR®
132-0419EA 456 EUR
132-0419 132-0420 132-0502
VWR® Mr. Lab, Sillas, ESD line
Sillas
All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
  • Altura e inclinación del respaldo regulables
  • Ajuste de la altura del asiento mediante bombeo neumático
  • Tapicería forrada en piel sintética, lavable y resistente a desinfectante
Patas deslizantes: las patas deslizantes son de plástico a prueba de rozamiento con una superficie grande que ofrece un alto nivel de estabilidad.
Ruedas: las ruedas dobles con frenos sensibles a la carga tienen que ser apropiadas para el suelo. Todas las sillas se suministran con ruedas blandas para suelos duros como equipamiento estándar. Se dispone de ruedas duras para suelos blandos como opción.
Tecnología Stop&Go: por motivos de seguridad, las sillas con un asiento a una altura superior a 650 mm no deben moverse mientras se estén usando. Con las innovadoras ruedas Stop&Go, estas sillas solo se pueden mover si no hay nadie sentado en ellas.
ESD (Electro Static Discharge) refers to the electrostatic discharge of charged objects or people. Electrostatic discharge can result in damage to microelectronic components.
Certificaciones: Conforme al nivel de seguridad S2, GMP. Una descarga suave se consigue con una resistencia de descarga definida de 106 Ω de conformidad con la norma DIN EN 61340-5-1.