VWR® Economy Line, Sillas y taburetes
Proveedor: Avantor
132-0500EA 244 EUR
VWRI132-0500 VWRI132-0499
VWR® Economy Line, Sillas y taburetes
Todas las sillas y taburetes están disponibles con una base en estrella hecha de un tubo de acero perfilado de alta resistencia que es especialmente sólido y duradero. El diseño plano evita tropiezos.
  • Asiento y respaldo de diseño anatómico.
  • Lavable, fácil de limpiar, robusto y duradero.
  • Ajuste de altura del asiento mediante elevación de gas.
Patas deslizantes: las patas deslizantes son de plástico a prueba de rozamiento con una superficie grande que ofrece un alto nivel de estabilidad.
Ruedas: las ruedas dobles con frenos sensibles a la carga tienen que ser apropiadas para el suelo. Todas las sillas se suministran con ruedas blandas para suelos duros como equipamiento estándar. Se dispone de ruedas duras para suelos blandos como opción.
Tecnología Stop&go: por motivos de seguridad, las sillas cuyo asiento está a una altura superior a 650 mm no deben moverse durante su uso. Con las innovadoras ruedas Stop&go, estas sillas solo se pueden mover si no hay nadie sentado en ellas.
Además de la necesidad de la máxima higiene y de una limpieza sencilla, las sillas de laboratorio también tienen que cumplir otros requisitos asociados con las tareas rutinarias del laboratorio: flexibilidad en términos de trabajo y almacenamiento en poco espacio.