- Pagina principal
- Sistemas de electroforesis horizontales kuroGEL Maxi 20
Sistemas de electroforesis horizontales kuroGEL Maxi 20
700-0136EA
0
EUR
VWRI700-0136
Sistemas de electroforesis horizontales kuroGEL Maxi 20
La unidad de electroforesis en gel horizontal kuroGEL Maxi 20 es perfecta para estudios analíticos y preparativos de ácidos nucleicos de alta resolución. Tamaño grande, 20×20 cm, bandeja de gel ideal para técnicas de alta resolución como el cribado de productos de PCR y análisis RFLP.
- Peines compatibles con pipetas multicanal para un máximo de 42 muestras y reducción del tiempo de carga del gel
- Los conductos de recirculación de tampón se pueden conectar a una bomba peristáltica para facilitar la recirculación del tampón durante la electroforesis, mantener el pH del tampón y evitar que se forme un gradiente iónico
- Tiras de carga de colores para facilitar la identificación de los pocillos durante la carga
- Bandeja de montaje de acrílico transparente a UV para poder manipular el gel en el transiluminador y reducir el riesgo de exposición al bromuro de etidio
- Asas laterales para un transporte fácil y seguro en el laboratorio
Cubeta de electroforesis suministrada con bandeja de montaje desmontable, 2 peines para 16 muestras de 1 mm de grosor, tiras de carga de colores y conductos de recirculación de tampón.
Peines para kuroGEL Maxi 20
Los peines tienen distintos colores y alturas ajustables para tener un perfecto control del volumen de carga y de la profundidad de los pocillos hasta un máximo de 168 muestras. Cuatro posiciones de peine a intervalos de 5 cm a lo largo de la bandeja para separar varias muestras con mayor rapidez.
Ranuras para peines: 4. Grosor del peine: 1,0, 1,5 y 2,0 mm. Rendimiento del peine: 16 - 40 muestras.
Los peines tienen distintos colores y alturas ajustables para tener un perfecto control del volumen de carga y de la profundidad de los pocillos hasta un máximo de 168 muestras. Cuatro posiciones de peine a intervalos de 5 cm a lo largo de la bandeja para separar varias muestras con mayor rapidez.
Ranuras para peines: 4. Grosor del peine: 1,0, 1,5 y 2,0 mm. Rendimiento del peine: 16 - 40 muestras.
Accesorios para kuroGEL Maxi 20
Opciones de montaje: selladores de montaje con juntas de silicona incorporadas para sellar correctamente la bandeja sin necesidad de usar cinta (la junta de silicona debe estar orientada hacia afuera). Los sistemas Super-Seals de 20 cm de largo ofrecen una versatilidad total para el montaje, lo que permite adaptar la longitud del gel a las necesidades de cada usuario.
Tiras de carga de colores (opcional) para facilitar la visualización durante la carga del gel. Disponibles en 3 colores distintos para facilitar la visualización de las muestras mezcladas con tintes tales como el bromofenol y el xilencianol. Las tiras de colores tiene un forro adhesivo para poder colocarlas y retirarlas fácilmente en cada aplicación.
Espátulas para geles (opcionales) son perfectas para transferir geles de manera segura y sencilla de las cubetas de tinción o decoloración a un transiluminador o una superficie similar.
Opciones de montaje: selladores de montaje con juntas de silicona incorporadas para sellar correctamente la bandeja sin necesidad de usar cinta (la junta de silicona debe estar orientada hacia afuera). Los sistemas Super-Seals de 20 cm de largo ofrecen una versatilidad total para el montaje, lo que permite adaptar la longitud del gel a las necesidades de cada usuario.
Tiras de carga de colores (opcional) para facilitar la visualización durante la carga del gel. Disponibles en 3 colores distintos para facilitar la visualización de las muestras mezcladas con tintes tales como el bromofenol y el xilencianol. Las tiras de colores tiene un forro adhesivo para poder colocarlas y retirarlas fácilmente en cada aplicación.
Espátulas para geles (opcionales) son perfectas para transferir geles de manera segura y sencilla de las cubetas de tinción o decoloración a un transiluminador o una superficie similar.
*Compatible con pipetas multicanal
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Consulta de precio
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart