VWR® kuroGEL Midi Plus 15, Sistemas de electroforesis horizontales
Proveedor: Avantor
700-0082EA 0 EUR
VWRI700-0082
VWR® kuroGEL Midi Plus 15, Sistemas de electroforesis horizontales
La unidad de electroforesis en gel horizontal kuroGEL Midi Plus 15 ofrece las distintas opciones de tamaño de peine y bandeja habituales más una serie de opciones de montaje adicionales.
  • Peines compatibles con pipetas multicanal con un rendimiento máximo de 30 muestras, reducción del tiempo de carga del gel y peines preparatorios para aumentar la producción de ácidos nucleicos
  • Los conductos de recirculación de tampón se pueden conectar a una bomba peristáltica para facilitar la recirculación del tampón durante la electroforesis, mantener el pH del tampón y evitar que se forme un gradiente iónico
  • Tiras de carga de colores para facilitar la identificación de los pocillos durante la carga
  • Bandeja de montaje de acrílico transparente a UV para poder manipular el gel en el transiluminador y reducir el riesgo de exposición al bromuro de etidio
  • Asas laterales para un transporte fácil y seguro en el laboratorio
Accesorios para kuroGEL Midi Plus 15
Opciones de montaje: selladores de montaje con juntas de silicona incorporadas para sellar correctamente la bandeja sin necesidad de usar cinta (la junta de silicona debe estar orientada hacia afuera). Los sistemas Super-Seals de 15 cm de largo ofrecen una versatilidad total para el montaje, lo que permite adaptar la longitud del gel a las necesidades de cada usuario.
Tiras de carga de colores (opcional) para facilitar la visualización durante la carga del gel. Disponibles en 3 colores distintos para facilitar la visualización de las muestras mezcladas con tintes tales como el bromofenol y el xilencianol. Las tiras de colores tiene un forro adhesivo para poder colocarlas y retirarlas fácilmente en cada aplicación.
Espátulas para geles (opcionales) son perfectas para transferir geles de manera segura y sencilla de las cubetas de tinción o decoloración a un transiluminador o una superficie similar.
*Compatible con pipetas multicanal.