Homogeneizadores para laboratorio, Stomacher® 3500
Proveedor: Seward
432-0058EA 8740 EUR
432-0058 SEWA030010205 432-0059 432-3130
Homogeneizadores para laboratorio, Stomacher® 3500
Homogenizadores Homogenizadores de palas
Los homogenizadores de laboratorio Stomacher® ofrecen mezclas y homogeneizaciones rápidas para una amplia variedad de muestras de laboratorio. Las máquinas Stomacher® funcionan por la acción de palas gemelas oscilantes sobre la muestra contenida en el interior de una bolsa de plástico estéril.
  • Mezclado y homogeneización versátil y eficaz de muestras de laboratorio
  • La contención segura de la muestra en la bolsa de plástico estéril impide la contaminación cruzada
  • No es necesario limpiar ni esterilizar las máquinas entre el procesamiento de diferentes muestras
  • No aumenta la temperatura
  • Volúmenes de muestra de 400 ml a 3.500 ml
Las máquinas Stomacher® 3500 están diseñadas para mezclar volúmenes grandes. Existen diferentes modelos para diferentes aplicaciones.
Versión estándar: Jumbo
Versión para análisis de aguas: Biowasher, diseñado para el análisis de Cryptosporidium y Giardia
Modelo Bioreactor: Thermo, con elemento calefactor integrado, especialmente diseñado para el análisis de Trichinella
Stomacher® 3500 Jumbo: Jumbo Stomacher® ofrece una gran variedad de aplicaciones en la industria alimentaria, donde tamaños de muestra superiores a los protocolos estándar demandan una capacidad mayor, y en la industria farmacéutica para mezclar muestras en polvo.
Stomacher® 3500 'Water' Biowasher: Water Stomacher® tiene una capacidad de puerta más grande que el modelo Jumbo y permite el procesamiento de muestras grandes que no se pueden comprimir, como filtros de agua, batas de quirófano o apósitos quirúrgicos. Toda la muestra y solución de lavado queda retenida dentro de la bolsa para su análisis posterior.
Stomacher® 3500 'Thermo' Bioreactor: Thermo Stomacher® está diseñado para mezclar y calentar la muestra simultáneamente. Dentro de la puerta hay un panel de calentamiento controlado con termostato que permite elevar la temperatura del interior de la bolsa desde la temperatura ambiente a 50 °C en incrementos de 1 °C. El modelo Thermo se utiliza principalmente en el análisis de Trichinella en producción porcina, pero tiene una variedad de aplicaciones como plantas de fermentación piloto o cuando es necesario la digestión enzimática o ácida de un material.
Información de suministro: Se suministra la unidad completa con dos enchufes: UE y RU.