Espátulas de espuma SRK
Proveedor: COPAN Diagnostics
SRK™
612-2680EA 111 EUR
612-2680 612-2679 612-2678
Espátulas de espuma SRK
Hisopos Hisopos con soluciones de aclarado
Kits de aclarado para hisopos (SRK®) para el examen microbiológico de superficies.
  • La solución salina isotónica contiene sustancias para neutralizar y desactivar los agentes desinfectantes
  • La solución de aclarado se utiliza para humedecer el hisopo estéril antes del muestreo y para transportar el hisopo tras la toma de la muestra
  • Espátula pequeña acoplada al tapón. Espátula grande de espuma de 22 cm de longitud (612-2678)
Pueden utilizarse para la detección microbiana o para el análisis cuantitativo.
Envase: In a plastic peel pouch.