ParasiTrap® permite la detección de huevos de gusano, protozoos y larvas. Este sistema es ideal para control de calidad, tanto en medicina como veterinaria. FixSepar® es un fijador sin formalina y funciona con el fluido usado para fijar material biológico (tejido, células y/o desecho humano o animal). Se ha desarrollado para facilitar la desagradable tarea de procesar heces infecciosas en el laboratorio, reducir el riesgo de infección y garantizar el mejor rendimiento posible de parásitos. El sistema ofrece un método de referencia en cuanto a reproducibilidad y sensibilidad. El sencillo procedimiento permite volúmenes grandes de material de muestra que se procesa en un corto espacio de tiempo, proporcionando un uso eficaz de los recursos del laboratorio. El sistema cerrado también permite realizar procedimientos de diagnóstico macroscópico cuando es necesario. Este concepto revolucionario de diagnóstico cumple completamente con los modernos criterios de gestión de calidad de todas las directrices nacionales e internacionales (UE, CDC, OMS, BGA, DPG). Los valores MAK están dentro del intervalo normal.
El sistema ParasiTrap® AF contiene un tubo I de procesamiento y transporte lleno (con medio AF) y el tubo II de procesamiento con un sistema de filtro de acero inoxidable integrado. Accesorios: medio de separación B, solución de tinción C, pipetas Pasteur (desechables), cucharas e hisopos de algodón. Tapones de rosca adicionales para el tubo II de procesamiento.
- Alto rendimiento de parásitos y alta fiabilidad diagnóstica
- Calidad excelente de los campos de visualización en microscopio
- Manejo sencillo (el examen se puede interrumpir en cualquier momento, incluso durante periodos más largos)
- Sin mertiolatao (tiomersal)
- Sin éter