Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Proveedor: Analytik Jena
732-4301EA 8330 EUR
732-4301
Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Hornos Hornos de hibridación
El horno Hybrilinker combina un horno de hibridación HB-1000 con un Crosslinker CX-2000, que funcionan de forma independiente. La parte de la unidad en la que está el Crosslinker emite luz UV a 254 nm para la unión del DNA a una membrana en cuestión de segundos. La dosis de UV se puede introducir como función del tiempo o como microjoules por cm² de energía, para lograr una exposición precisa.
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
  • Stainless steel interior is easy to clean
Lower chamber - UV output: 254 nm (set 999900 microjoules/cm² or up to 999,9 mins of exposure)