Hybridisation oven, HM-4000 Multidizer
Proveedor: Analytik Jena
732-4316EA 11320 EUR
732-4316
Hybridisation oven, HM-4000 Multidizer
Hornos Hornos de hibridación
El horno ideal para múltiples opciones de movimiento . El horno Multidizer cuenta con una rueda giratoria (en la cámara inferior) y una bandeja agitadora recíproca (en la cámara superior). También hay disponibles una bandeja basculante y/o una bandeja de movimiento orbital como accesorios opcionales, esto permite acomodar distintos recipientes y usos. La cámara inferior de la unidad es la misma que en el HB-1000 y funciona de forma independiente de la cámara superior.
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
  • Stainless steel interior is easy to clean
Lower chamber- heating element: 1250 W
Lower chamber- temperature range: Ambient +10...99.9 °C
Lower chamber- variable speed: 10 - 15 min⁻¹
Upper chamber - carousel: 12 - 20 min⁻¹
Upper chamber - heating element: 500 W
Upper chamber - orbital tray, motorised: 1 - 30 min⁻¹
Upper chamber - shaker tray speed (cycles/min): 54 - 106
Upper chamber - temperature range: Ambient +10...80 °C