Cesta autoclavable, Azlon®.
Proveedor: SciLabware
Azlon®
AZLOTWR200EA 40.5 EUR
AZLOTWR200
Cesta autoclavable, Azlon®.
Cestas Cestas autoclavable
PP, gracias a un diseño robusto y ligero, esta cesta autoclavable es adecuada para aplicaciones de drenaje, así como para el almacenamiento general.
  • Apilable cuando no se utiliza para ahorrar espacio
  • Buena resistencia química
  • Autoclavable hasta 121 °C
Color: Blanco.