Muestreador de aire, MAS-100 Eco®
Proveedor: Merck
MAS-100
1.09227.0001EA 6170 EUR
1.09227.0001
Muestreador de aire, MAS-100 Eco®
Muestreadores Muestreadores de aire
The MAS-100 Eco® is a robust and reliable air sampler designed for highest precision.
Para el muestreo de aire en la industria alimentaria y de bebidas.
Certificaciones: ISO 14698 - 1/2, EN 60079.
Información de suministro: Se suministra en un estuche pequeño gris.