Muestreador de aire, MAS-100 NT®
Proveedor: Merck
MAS-100
1.17274.0001EA 8128 EUR
1.17274.0001 1.09191.0001
Muestreador de aire, MAS-100 NT®
Muestreadores Muestreadores de aire
El cabezal de muestreo puede esterilizarse y ajustarse para la muestra horizontalmente.
  • Uso de placas Petri de 90 mm
  • Retraso programable del inicio del muestreo
  • Volúmenes preseleccionados ajustables individualmente
  • Se pueden registrar hasta 100 muestras con fecha, hora, usuario y volumen
  • Pantalla gráfica iluminada y navegación guiada por menú con flechas arriba y abajo y botones de selección directa de menú
  • Ciclo de calibración completamente automático con edición automática de certificado de calibración con DA-100 NT® y PC
Muestreador de aire para uso en salas limpias, industria farmacéutica, hospitales e industria alimentaria.
Certificaciones: ISO 14698 - 1/2
Información para pedidos: Larger sampling heads are available on request.
Información de suministro: Supplied in a case with power supply, USB cable, and CD rom PC software.