4-(2,4-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L10338.03EA 28.6 EUR
L10338.03
4-(2,4-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazide ≥98%
4-(2,4-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Formula: C₉H₁₃N₃S
MW: 195,29 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041279
Núm. CAS: 66298-09-7
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,II