4-(Hydroxymethyl)pyrocatechol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD2620-5GEA
297
EUR
TCIAD2620-5G
TCIAD2620-1G
4-(Hydroxymethyl)pyrocatechol ≥96.0% (por GC)
4-(Hydroxymethyl)pyrocatechol
Formula:
C₇H₈O₃ MW: 140,1400 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00210409 Núm. CAS: 3897-89-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 115.0 to 125.0 deg-C |