(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L20065.03EA 0 EUR
L20065.03
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate ≥98%
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
Formula: C₈H₁₅NS
Densidad: 0,910
Número MDL: MFCD05664052
Núm. CAS: 737000-94-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III