(R)-(-)-2-Heptyl isothiocyanate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L20064.03EA 94.3 EUR
L20064.03
(R)-(-)-2-Heptyl isothiocyanate ≥98%
(R)-(-)-2-Heptyl isothiocyanate
Formula: C₈H₁₅NS
MW: 157,28 g/mol
Densidad: 0,910
Número MDL: MFCD05664051
Núm. CAS: 737000-93-0
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III