3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Atención
H33709.03EA 151 EUR
H33709.03 H33709.MD
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398589
Núm. CAS: 1261750-58-6