Benzhydryl isothiocyanate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L19249.06EA 186 EUR
L19249.06 L19249.03
Benzhydryl isothiocyanate ≥97%
Benzhydryl isothiocyanate
Formula: C₁₄H₁₁NS
MW: 225,31 g/mol
Pto. Ebullición: 160…165 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046815
Núm. CAS: 3550-21-8
ADR: 6.1,III