Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
B25299.22EA 515 EUR
B25299.22
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥99%
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,18
Pto. de fusión: 49…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130054
Núm. CAS: 7356-11-8
EINECS: 230-886-6