Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM2213-5GEA
21
EUR
TCIAM2213-5G
TCIAM2213-25G
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate
Formula:
C₉H₉NO₄ MW: 195,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD01003947 Núm. CAS: 5471-82-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 76.0 deg-C |