3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥97%
Atención
H31815.06EA 268 EUR
H31815.06 H31815.03
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999512
Núm. CAS: 1026201-95-5