4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM1932-25GEA
129
EUR
TCIAM1932-25G
TCIAM1932-5G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₈O₄S MW: 200,21 g/mol Pto. de fusión: 265°C |
Número MDL:
MFCD00007564 Núm. CAS: 4052-30-6 EINECS: 223-756-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |