3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO424860025EA 133 EUR
ACRO424860025
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 95%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Pto. de fusión: 230…238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216488
Núm. CAS: 5345-27-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 238 °C
HPLC ≥94 %