2-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H51018.06EA 292 EUR
H51018.06 H51018.03
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Pto. de fusión: 136…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216492
Núm. CAS: 33963-55-2
EINECS: 223-765-5