4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15143800EA 237 EUR
EHERC15143800
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₇NO₆S
MW: 245,2100 g/mol
Número MDL: MFCD01941299
Núm. CAS: 110964-79-9