N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride ≥90%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22317.14EA
162
EUR
B22317.14
B22317.06
N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride ≥90%, tech.
N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride
Formula:
C₄H₁₄Cl₂N₂ MW: 159,06 g/mol Pto. de fusión: ∼ 169 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012523 Núm. CAS: 7699-31-2 EINECS: 206-183-5 |