tert-Butylhydrazine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO187081000EA 127 EUR
ACRO187081000
tert-Butylhydrazine hydrochloride 98%
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Formula: C₄H₁₃ClN₂
MW: 124,61 g/mol
Pto. de fusión: 190…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012947
Núm. CAS: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 194 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
Ethanol 99.8 to 100.0 % v/v (calculated)