4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAD2096-5GEA
130
EUR
TCIAD2096-5G
TCIAD2096-1G
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide
Formula:
C₃H₉N₃S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00041308 Núm. CAS: 6926-58-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |