4-(3-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide ≥98%
Peligro
L11610.06EA 156 EUR
L11610.06
4-(3-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide ≥98%
4-(3-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formula: C₇H₈ClN₃S
MW: 201,68 g/mol
Pto. de fusión: 130…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041287
Núm. CAS: 42135-76-2
ADR: 6.1,III