2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L12046.04EA 74.7 EUR
L12046.04
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate ≥97%
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
Formula: C₇H₁₂N₂OS
MW: 172,25 g/mol
Pto. Ebullición: 162…163 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,110
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00041221
Núm. CAS: 63224-35-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III