4-Pyrid-3-ylbenzoic acid
Proveedor: Thermo Scientific
MAYBCC40001DAEA
0
EUR
MAYBCC40001DA
4-Pyrid-3-ylbenzoic acid
4-Pyrid-3-ylbenzoic acid
Formula:
C₁₂H₉NO₂ MW: 199,2054 g/mol |
Número MDL:
MFCD03426513 Núm. CAS: 4385-75-5 |