4-Chloro-6-nitro-m-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAC1684-25GEA
569
EUR
TCIAC1684-25G
TCIAC1684-5G
4-Chloro-6-nitro-m-cresol ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Formula:
C₇H₆ClNO₃ |
Número MDL:
MFCD00007114 Núm. CAS: 7147-89-9 EINECS: 230-461-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 133.0 to 136.0 deg-C |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |