2-Propylimidazole ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP0947-5GEA 42 EUR
TCIAP0947-5G TCIAP0947-25G
2-Propylimidazole ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-Propylimidazole
Formula: C₆H₁₀N₂
MW: 110,1570 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Número MDL: MFCD00059158
Núm. CAS: 50995-95-4
EINECS: 256-902-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/08/28991608.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity