4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid ≥96%

Atención

H52707.MDEA 50.2 EUR
H52707.MD
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid ≥96%
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₀H₇BBrFO₂
MW: 189,98 g/mol
Pto. de fusión: 240…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039221
Núm. CAS: 182344-25-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR