6-Hydroxy-2-naphthaleneboronic acid ≥96%
Atención
H53074.03EA 264 EUR
H53074.03
6-Hydroxy-2-naphthaleneboronic acid ≥96%
6-Hydroxy-2-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₀H₉BO₃
MW: 187,99 g/mol
Pto. de fusión: 218…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092986
Núm. CAS: 173194-95-1