(S)-(+)-Glycidyl butyrate ≥98%, ee 98%
Proveedor: Thermo Scientific
L18558.03EA 37.4 EUR
L18558.03
(S)-(+)-Glycidyl butyrate ≥98%, ee 98%
(S)-(+)-Glycidyl butyrate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1684 g/mol
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Número MDL: MFCD00273369
Núm. CAS: 65031-96-1