(R)-(-)-Glycidyl butyrate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L18557.03EA 31.3 EUR
L18557.03
(R)-(-)-Glycidyl butyrate ≥98%
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C (19 mmHg)
Densidad: 1,018
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075120
Núm. CAS: 60456-26-0