Dibutylammonium tetrafluoroborate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20251.22EA 52.7 EUR
B20251.22 B20251.14
Dibutylammonium tetrafluoroborate ≥98%
Dibutylammonium tetrafluoroborate
Formula: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217,06
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034899
Núm. CAS: 12107-76-5
EINECS: 235-162-3