2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB2914-25GEA 19 EUR
TCIAB2914-25G
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₁ClN₂O
MW: 186,6387 g/mol
Número MDL: MFCD01934396
Núm. CAS: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0
UN: 3077
ADR: 9,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/93/28934393.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C