6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33234.03EA
59.5
EUR
H33234.03
H33234.06
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,58 g/mol Pto. de fusión: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05663807 Núm. CAS: 6188-25-6 |