3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H35558.03EA 72.8 EUR
H35558.03 H35558.MD
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,48 g/mol
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08667858
Núm. CAS: 886371-28-4