7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H35721.03EA 330 EUR
H35721.03 H35721.MD
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778353
Núm. CAS: 808744-34-5