(Chloromethylene)dimethylammonium chloride 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B24172.06EA
42.1
EUR
B24172.06
B24172.14
B24172.22
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride 96%
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Formula:
C₃H₇Cl₂N MW: 128,00 Pto. de fusión: 130 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00011868 Núm. CAS: 3724-43-4 EINECS: 425-970-6 ADR: 8,II |